3,5-Dimethoxyanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D130001-25G D130001-5G
SIALD130001-25GEA 128 EUR
SIALD130001-25G SIALD130001-5G
3,5-Dimethoxyanilin, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008392
CAS-Nummer: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III