2-Aminophenol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxyanilin
104260050 104261000 104265000
ACRO104260050EA 30.8 EUR
ACRO104260050 ACRO104261000 ACRO104265000
2-Aminophenol 99%
2-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (15mbar)
Schmelzpunkt: 172…177 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 168 °C
MDL: MFCD00007690
CAS-Nummer: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) White to brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %