2-Aminophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00419.0005
8.00419.0250
8.00419.1000
8.00419.9050
8.00419.0005EA
25.2
EUR
8.00419.0005
8.00419.0250
8.00419.1000
8.00419.9050
2-Aminophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Aminophenol
Formel:
C₆H₇NO Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa) Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >175 °C |
MDL:
MFCD00007690 CAS-Nummer: 95-55-6 EINECS: 202-431-1 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00460 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 17 g/l (20 °C) |
Melting Point | 172 - 174 °C (sublimed) |
Molar Mass | 109.12 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 150 °C (15 hPa) |
Vapor Pressure | 14 hPa (153 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.328 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 - 7.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 190 °C |
Synonyms | 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene |
Hill Formula | C6H7NO |
Chemical Formula | 2-(NH2)C6H4OH |