3-Aminophenol 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Hydroxyanilin

146102500 146100010 146100050
ACRO146102500EA 53.4 EUR
ACRO146102500 ACRO146100010 ACRO146100050
3-Aminophenol 99%
3-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (15hPa)
Schmelzpunkt: 121…124 °C
Dichte: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007786
CAS-Nummer: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR