3-Aminophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxyanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00420.0005 8.00420.0250 8.00420.1000 8.00420.9050
8.00420.0005EA 27 EUR
8.00420.0005 8.00420.0250 8.00420.1000 8.00420.9050
3-Aminophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenol
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122 °C
Dichte: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00007786
CAS-Nummer: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 26 g/l (20 °C)
Melting Point 122 °C
Molar Mass 109.13 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 164 °C (15 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 178 °C
Density 0.99 g/cm3 (25 °C)
pH 6.8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C
Synonyms 3-Hydroxyaniline
Hill Formula C6H7NO
Chemical Formula 3-(NH2)C6H4OH