3-Aminophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxyanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
100242-100G
100242-500G
100242-5G
SIAL100242-100GEA
48.2
EUR
SIAL100242-100G
SIAL100242-500G
SIAL100242-5G
3-Aminophenol, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenol
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 122 °C Dichte: 1,275 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 92 °C |
MDL:
MFCD00007786 CAS-Nummer: 591-27-5 EINECS: 209-711-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00459 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...