4-Aminophenol ≥99,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9100
8.00421.0005EA 39 EUR
8.00421.0005 8.00421.0250 8.00421.1000 8.00421.9050 8.00421.9100
4-Aminophenol ≥99,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Aminophenol
Formel: H₂NC₆H₄OH
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 284 (Zers.)
Schmelzpunkt: 190 °C
Flammpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007869
CAS-Nummer: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HClO₄) ≥ 99.0 %
Identity (IR) passes test