4-Aminophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxyanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A71328-100G A71328-1KG A71328-500G A71328-5G
SIALA71328-100GEA 35.8 EUR
SIALA71328-100G SIALA71328-1KG SIALA71328-500G SIALA71328-5G
4-Aminophenol, Sigma-Aldrich®
4-Aminophenol
Formel: H₂NC₆H₄OH
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼186 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007869
CAS-Nummer: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00461
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7af17b754d4ebaa0993b4544d4e6ab6c116724c&vid=6275667c2624ee686f61715acd420dc596e076fa&prid=web&clid=SAPDAM