Sulfanilamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Anilin-4-sulfonsäureamid, 4-Aminobenzolsulfonamid, 4-Aminobenzolsulfonsäureamid
A13001.0E A13001.22 A13001.36
A13001.0EEA 316 EUR
A13001.0E A13001.22 A13001.36
Sulfanilamid ≥98%
Sulfanilamid
Purity: 98% CAS No.: 63-74-1 Molecular Formula: C6H8N2O2S Formula Weight: 172.21 Melting Point: 163-168° Beilstein Reference: 511852 Merck Reference: 14,8925 MDL No.: MFCD00007939
Formel: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Molecular Weight: 172,21 g/mol
Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 163…168 °C
Dichte: 1,08
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007939
CAS-Nummer: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 14,8925
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM