Sulfanilamid analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Anilin-4-sulfonsäureamid, 4-Aminobenzolsulfonamid, 4-Aminobenzolsulfonsäureamid
15310.1600
15310.2600
15310.0600
15310.3600
KRAF15310.1600EA
176
EUR
KRAF15310.1600
KRAF15310.2600
KRAF15310.0600
KRAF15310.3600
Sulfanilamid analytisches Reagens
Sulfanilamid
Formel:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ Molecular Weight: 172.21 g/mol Siedepunkt: 401 Schmelzpunkt: 163…167 °C Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007939 CAS-Nummer: 63-74-1 EINECS: 200-563-4 Merck Index: 13,09010 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...