Sulfanilamid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme:
Anilin-4-sulfonsäureamid, 4-Aminobenzolsulfonamid, 4-Aminobenzolsulfonsäureamid
ICRS0421
ICRS0422
PROOICRS0421EA
226
EUR
PROOICRS0421
PROOICRS0422
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Formel:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ Molecular Weight: 172,21 g/mol Siedepunkt: 401 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 163…167 °C Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007939 CAS-Nummer: 63-74-1 EINECS: 200-563-4 Merck Index: 13,09010 |