Sulfanilamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Anilin-4-sulfonsäureamid, 4-Aminobenzolsulfonamid, 4-Aminobenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S9251-100G
S9251-500G
SIALS9251-100GEA
60.8
EUR
SIALS9251-100G
SIALS9251-500G
Sulfanilamid, Sigma-Aldrich®
Sulfanilamid
Formel:
H₂NC₆H₄SO₂NH₂ Molecular Weight: 172.21 g/mol Siedepunkt: 401 Schmelzpunkt: 163…167 °C Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007939 CAS-Nummer: 63-74-1 EINECS: 200-563-4 Merck Index: 13,09010 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...