Sulfanilsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Anilin-4-sulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure
150710010
150711000
150710025
150710100
ACRO150710010EA
91
EUR
ACRO150710010
ACRO150711000
ACRO150710025
ACRO150710100
Sulfanilsäure 99%
Sulfanilsäure
Formel:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Molecular Weight: 173,19 g/mol Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 365 °C Dichte: 1,485 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007886 CAS-Nummer: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 13,09012 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige to blue-grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...