Sulfanilsäure 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Anilin-4-sulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure
41540.18 41540.30
41540.18EA 35.9 EUR
41540.18 41540.30
Sulfanilsäure 98,0-102,0% ACS
Sulfanilsäure
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 121-57-3 Molecular Formula: C6H7NO3S Formula Weight: 173.19 Physical Form: Powder Melting Point: ca 365° Beilstein Reference: 908765 Merck Reference: 14,8926 MDL No.: MFCD00007886
Reagent for chromatographic detection of histidine
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Molecular Weight: 173.19 g/mol
Siedepunkt: 363
Schmelzpunkt: ∼365 °C
Dichte: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 14,8926
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM