Sulfanilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Anilin-4-sulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
251917-100G 251917-25G 251917-500G
SIAL251917-100GEA 100 EUR
SIAL251917-100G SIAL251917-25G SIAL251917-500G
Sulfanilsäure, Sigma-Aldrich®
Sulfanilsäure
Formel: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Molecular Weight: 173.19 g/mol
Siedepunkt: 363
Schmelzpunkt: 279
Dichte: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007886
CAS-Nummer: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM