o-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Diaminobenzol, 1,2-Phenylendiamin, OPD
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P5412-100TAB
P5412-50TAB
SIALP5412-100TABEA
986
EUR
SIALP5412-100TAB
SIALP5412-50TAB
o-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
o-Phenylendiamin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol Siedepunkt: 257 Schmelzpunkt: 103 Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 110 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007721 CAS-Nummer: 95-54-5 EINECS: 202-430-6 UN: 1673 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07438 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...