m-Phenylendiamin 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Diaminobenzol, MPD, 1,3-Phenylendiamin
130560010
130560250
130562500
130565000
130560050
ACRO130560010EA
83.7
EUR
ACRO130560010
ACRO130560250
ACRO130562500
ACRO130565000
ACRO130560050
m-Phenylendiamin 99+%
m-Phenylendiamin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 282…284 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 63…65 °C Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007799 CAS-Nummer: 108-45-2 EINECS: 203-584-7 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07437 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan to grey Flakes or pellets (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 65 °C |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |