m-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Diaminobenzol, MPD, 1,3-Phenylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P23954-100G
P23954-15KG
P23954-1KG
P23954-25G
P23954-500G
P23954-5G
SIALP23954-100GEA
32.5
EUR
SIALP23954-100G
SIALP23954-15KG
SIALP23954-1KG
SIALP23954-25G
SIALP23954-500G
SIALP23954-5G
m-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
m-Phenylendiamin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108.14 g/mol Siedepunkt: 282 Schmelzpunkt: 63…64 °C Dichte: 1.14 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 187 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007799 CAS-Nummer: 108-45-2 EINECS: 203-584-7 UN: 1673 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,07437 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...