p-Phenylendiamin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
130575000
130570050
130570025
ACRO130575000EA
146
EUR
ACRO130575000
ACRO130570050
ACRO130570025
p-Phenylendiamin 99+%
p-Phenylendiamin
Formel:
C₆H₈N₂ Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 139…141 °C Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007901 CAS-Nummer: 106-50-3 EINECS: 203-404-7 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07439 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to grey to brown to purple Powder or flakes (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |