p-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
PPD, 1,4-Diaminobenzol, 1,4-Phenylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
695106-1G
695106-5G
SIAL695106-1GEA
45.4
EUR
SIAL695106-1G
SIAL695106-5G
p-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
p-Phenylendiamin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,14 g/mol Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 139…141 °C Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007901 CAS-Nummer: 106-50-3 EINECS: 203-404-7 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07439 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...