p-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: PPD, 1,4-Diaminobenzol, 1,4-Phenylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P6001-100G P6001-1KG P6001-250G P6001-50G
SIALP6001-100GEA 87.1 EUR
SIALP6001-100G SIALP6001-1KG SIALP6001-250G SIALP6001-50G
p-Phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
p-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007901
CAS-Nummer: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439