4-Nitro-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
L04693.22 L04693.36
L04693.22EA 70.7 EUR
L04693.22 L04693.36
4-Nitro-o-phenylendiamin 97%
4-Nitro-o-phenylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 99-56-9 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 199-203° Beilstein Reference: 608106 Merck Reference: 14,6623 MDL No.: MFCD00007724
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Schmelzpunkt: 199…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007724
CAS-Nummer: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable