4-Nitro-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

108898-100G 108898-5G
SIAL108898-100GEA 87.6 EUR
SIAL108898-100G SIAL108898-5G
4-Nitro-o-phenylendiamin, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Schmelzpunkt: 197…202 °C
MDL: MFCD00007724
CAS-Nummer: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR