4-Nitro-m-phenylendiamin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Nitro-1,3-phenylenediamine
L12166.09 L12166.18
L12166.09EA 42.4 EUR
L12166.09 L12166.18
4-Nitro-m-phenylendiamin 95%
4-Nitro-m-phenylendiamin
Purity: 95% CAS No.: 5131-58-8 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2094904
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025289
CAS-Nummer: 5131-58-8
EINECS: 225-876-3