N-Methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Monomethylanilin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
236233-10G 236233-50G
SIAL236233-10GEA 110 EUR
SIAL236233-10G SIAL236233-50G
N-Methylanilin, Sigma-Aldrich®
N-Methylanilin
Formel: C₇H₉N
Molecular Weight: 107,16 g/mol
Siedepunkt: 196,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008283
CAS-Nummer: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098