N-Methyl-4-nitroanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15548.06 A15548.14 A15548.22
A15548.06EA 22.6 EUR
A15548.06 A15548.14 A15548.22
N-Methyl-4-nitroanilin ≥97%
N-Methyl-4-nitroanilin
Purity: 97% CAS No.: 100-15-2 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Odour: Characteristic Melting Point: 147-154° Beilstein Reference: 637920 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007305
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…154 °C
Dichte: 1,201 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007305
CAS-Nummer: 100-15-2
EINECS: 202-823-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III