Diphenylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Phenylanilin, N-Phenylbenzolamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20528.0100
8.20528.1000
8.20528.9050
8.20528.0100EA
29.4
EUR
8.20528.0100
8.20528.1000
8.20528.9050
Diphenylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diphenylamin
Formel:
(C₆H₅)₂NH Molecular Weight: 169,23 g/mol Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53…54 °C Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 153 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003014 CAS-Nummer: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03349 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.05 g/l (25 °C) |
Melting Point | 53 - 54 °C |
Molar Mass | 169.23 g/mol |
Bulk Density | 610 kg/m3 |
Boiling Point | 302 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.0003 hPa (20 °C) |
Flash Point | 153 °C DIN 51758 |
Density | 1.16 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 630 °C DIN 51794 |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |