Nitrosobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

N24609-10G N24609-25G
SIALN24609-10GEA 106 EUR
SIALN24609-10G SIALN24609-25G
Nitrosobenzol, Sigma-Aldrich®
Nitrosobenzene
Formel: C₆H₅NO
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002059
CAS-Nummer: 586-96-9
EINECS: 209-591-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR