1,2-Dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

126632-25G 126632-5G
SIAL126632-25GEA 256 EUR
SIAL126632-25G SIAL126632-5G
1,2-Dinitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1,2-Dinitrobenzol
Formel: C₆H₄N₂O₄
Molecular Weight: 168,11 g/mol
Siedepunkt: 297 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007093
CAS-Nummer: 528-29-0
EINECS: 208-431-8
UN: 3443
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR