4-Nitroanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
103543-25G 103543-5G
SIAL103543-25GEA 50.2 EUR
SIAL103543-25G SIAL103543-5G
4-Nitroanisol, Sigma-Aldrich®
4-Nitroanisol
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9,4 °C
Dichte: 1,254 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007327
CAS-Nummer: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06682