1,3-Dimethoxy-2-nitrobenzol
Lieferant: Thermo Scientific
KM10685.250 KM10685.1
MAYBKM10685.250EA 0 EUR
MAYBKM10685.250 MAYBKM10685.1
1,3-Dimethoxy-2-nitrobenzol
1,3-Dimethoxy-2-nitrobenzol
Formel: C₈H₉NO₄
Molecular Weight: 183,16 g/mol
MDL: MFCD00474587
CAS-Nummer: 6665-97-0