3-Nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: m-Nitrophenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163031-10G 163031-50G
SIAL163031-10GEA 77.8 EUR
SIAL163031-10G SIAL163031-50G
3-Nitrophenol, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007240
CAS-Nummer: 554-84-7
EINECS: 209-073-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06652