2-Nitrobenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 2-Nitrobenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Nitrobenzolsulfochlorid
B21522.14 B21522.22
B21522.14EA 36.3 EUR
B21522.14 B21522.22
2-Nitrobenzolsulfonylchlorid ≥97%
2-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 1694-92-4 Molecular Formula: C6H4ClNO4S Formula Weight: 221.62 Melting Point: 64-69° Beilstein Reference: 521155 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007430
Formel: C₆H₄ClNO₄S
Molecular Weight: 221,62 g/mol
Schmelzpunkt: 64…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007430
CAS-Nummer: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8,II