4-Nitrobenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitrobenzolsulfochlorid, 4-Nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 4-Nitrobenzol-1-sulfonylchlorid
415850250
415851000
415850050
ACRO415850250EA
56.2
EUR
ACRO415850250
ACRO415851000
ACRO415850050
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid 95%
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄ClNO₄S Molecular Weight: 221,62 g/mol Siedepunkt: 143…144 °C (2hPa) Schmelzpunkt: 75…80 °C Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007445 CAS-Nummer: 98-74-8 EINECS: 202-697-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 75 to 80 °C |
GC | ≥94 % |