4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitrobenzolsulfochlorid, 4-Nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 4-Nitrobenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
272248-100G
272248-25G
272248-5G
SIAL272248-100GEA
71.4
EUR
SIAL272248-100G
SIAL272248-25G
SIAL272248-5G
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄ClNO₄S Molecular Weight: 221,62 g/mol Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 79 °C Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007445 CAS-Nummer: 98-74-8 EINECS: 202-697-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...