2,4-Dinitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4-Dinitrobenzolsulfochlorid, 2,4-Dinitrobenzol-1-sulfonylchlorid, 2,4-Dinitrobenzolsulfonsäurechlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
142956-25G 142956-5G
SIAL142956-25GEA 0 EUR
SIAL142956-25G SIAL142956-5G
2,4-Dinitrobenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃ClN₂O₆S
Molecular Weight: 266,62 g/mol
Schmelzpunkt: 102 °C
MDL: MFCD00007431
CAS-Nummer: 1656-44-6
EINECS: 216-749-3
UN: 3261
ADR: 8,II