Triphenylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T81604-100G T81604-25G
SIALT81604-100GEA 91.9 EUR
SIALT81604-100G SIALT81604-25G
Triphenylamin, Sigma-Aldrich®
Triphenylamin
Formel: C₁₈H₁₅N
Molecular Weight: 245.32 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 123…128 °C
Dichte: 0.774 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003020
CAS-Nummer: 603-34-9
EINECS: 210-035-5