Allylphenylether ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Phenylallylether
L03359.14 L03359.22
L03359.14EA 54.8 EUR
L03359.14 L03359.22
Allylphenylether ≥99%
Allylphenylether
Purity: 99% CAS No.: 1746-13-0 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.5210 Odour: Characteristic Boiling Point: 191-192° Beilstein Reference: 1905622 MDL No.: MFCD00008644
Formel: H₂CCHCH₂OC₆H₅
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 191…192 °C
Dichte: 0,979
Flammpunkt: 62 °C (143 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008644
CAS-Nummer: 1746-13-0
EINECS: 217-125-3