Phenetol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: EthoxybenzolEthylphenyletherPhenoxyethan
A15501.AEEA 24.4 EUR
A15501.AE A15501.0F A15501.AP
Phenetol ≥98%
Phenetol
Formel: C₆H₅OC₂H₅
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 169…170 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,967
Flammpunkt: 57 °C (134 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009090
CAS-Nummer: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7229