Anisol 99%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Methoxybenzol, Methylphenylether
123226-1L 123226-2.5L
123226-1LEA 87.39 EUR
123226-1L 123226-2.5L
Anisol 99%, Reagenzqualität
Anisol
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: C₇H₈O
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008354
CAS-Nummer: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Density 3.7 (vs air)
Assay (GC) Min. 98.5 %
Identity (IR) complying
Vapor Pressure 10 mmHg ( 42.2 °C)
Autoignition Temperature 887 °F