Anisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methoxybenzol, Methylphenylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
296295-100ML 296295-1L 296295-2L
SIAL296295-100MLEA 95.4 EUR
SIAL296295-100ML SIAL296295-1L SIAL296295-2L
Anisol, Sigma-Aldrich®
Anisol
Formel: C₇H₈O
Molecular Weight: 108.14 g/mol
Siedepunkt: 154
Schmelzpunkt: –37 °C
Dichte: 0.9961 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008354
CAS-Nummer: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
UN: 2222
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM