Phenoxyethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglycol, Monophenylglycol, ω-Hydroxyphenetol, β-Hydroxyphenetol, Phenylcellosolve
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
77699-1L
77699-2.5L
77699-250ML
SIAL77699-1LEA
70.8
EUR
SIAL77699-1L
SIAL77699-2.5L
SIAL77699-250ML
Phenoxyethanol, Sigma-Aldrich®
Phenoxyethanol
Formel:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 13 °C Dichte: 1,1094 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002857 CAS-Nummer: 122-99-6 EINECS: 204-589-7 Merck Index: 12,07410 |