2-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Guaethol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzol, Brenzcatechinmonoethylether, o-Ethoxyphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
250910-100G 250910-500G
SIAL250910-100GEA 42.6 EUR
SIAL250910-100G SIAL250910-500G
2-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2-Ethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Siedepunkt: 214…216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…29 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 86
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002187
CAS-Nummer: 94-71-3
EINECS: 202-358-5