4-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
258598-25G 258598-5G
SIAL258598-25GEA 75.9 EUR
SIAL258598-25G SIAL258598-5G
4-Ethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
4-Ethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…64 °C
MDL: MFCD00002334
CAS-Nummer: 622-62-8
EINECS: 210-748-1