Guajacol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-methoxybenzol, Brenzcatechinmonomethylether, 2-Hydroxyanisol, 2-Methoxyphenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W253200-10KG-K
W253200-1KG-K
W253200-5KG-K
SIALW253200-10KG-KEA
836
EUR
SIALW253200-10KG-K
SIALW253200-1KG-K
SIALW253200-5KG-K
Guajacol, Sigma-Aldrich®
Guajacol
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124,14 g/mol Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 28…32 °C Dichte: 1,1534 g/cm³ (0 °C) Flammpunkt: 82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002185 CAS-Nummer: 90-05-1 EINECS: 201-964-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04568 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...