Veratrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

140155-500G 140155-1KG 140155-100G
SIAL140155-500GEA 128 EUR
SIAL140155-500G SIAL140155-1KG SIAL140155-100G
Veratrol, Sigma-Aldrich®
Veratrol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 19…21 °C
Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008357
CAS-Nummer: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Index: 12,10089

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR