1,3-Dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Resorcindimethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
126306-100G 126306-500G
SIAL126306-100GEA 31.7 EUR
SIAL126306-100G SIAL126306-500G
1,3-Dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethoxybenzol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008384
CAS-Nummer: 151-10-0
EINECS: 205-783-4