1,4-Dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Hydrochinondimethylether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W238600-10KG-K W238600-1KG-K W238600-5KG-K
SIALW238600-10KG-KEA 674 EUR
SIALW238600-10KG-K SIALW238600-1KG-K SIALW238600-5KG-K
1,4-Dimethoxybenzol, Sigma-Aldrich®
1,4-Dimethoxybenzol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 212,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008401
CAS-Nummer: 150-78-7
EINECS: 205-771-9