2,3-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
126330-25G 126330-5G
SIAL126330-25GEA 727 EUR
SIAL126330-25G SIAL126330-5G
2,3-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,822 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008366
CAS-Nummer: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2