2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W313718-100G-K W313718-1KG-K W313718-5KG-K
SIALW313718-100G-KEA 146 EUR
SIALW313718-100G-K SIALW313718-1KG-K SIALW313718-5KG-K
2,6-Dimethoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Molecular Weight: 154,17 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064434
CAS-Nummer: 91-10-1
EINECS: 202-041-1